Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J62163.06EA 123 EUR
J62163.06 J62163.03 J62163.14
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 97%
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
Molecular Weight: 396,66
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00166988
CAS-Nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II