2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41501.0025EA 109 EUR
8.41501.0025 8.41501.9999
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid
Formel: C₇H₄O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005879
CAS-Nummer: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 122 °C
Molar Mass 184.17 g/mol