Strychnin Hemisulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALS7001-5GEA 48.9 EUR
SIALS7001-5G NOVSS7001-5G SIALS7001-25G SIALS7001-100G
Strychnin Hemisulfat, Sigma-Aldrich®
Strychnin Hemisulfat
Formel: C₄₂H₄₆N₄O₈S
MDL: MFCD00068328
CAS-Nummer: 60-41-3
EINECS: 200-477-7
UN: 1692
ADR: 6.1,I