N-Methylisatosäureanhydrid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24099.22EA 82.5 EUR
B24099.22
N-Methylisatosäureanhydrid tech. 90%, technische Qualität
N-Methylisatosäureanhydrid
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006815
CAS-Nummer: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8