Lansoprazol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14592500EA
112
EUR
EHERC14592500
Lansoprazol
Lansoprazol
Formel:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S Molecular Weight: 369,36 g/mol |
MDL:
MFCD00866873 CAS-Nummer: 103577-45-3 |