D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥98.5%
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: D-Luciferin, sodium4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium saltSodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
A1006.0010EA 78 EUR
A1006.0010
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥98.5%
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Molecular Weight: 302,30 g/mol
MDL: MFCD00044938
CAS-Nummer: 103404-75-7