Retinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17608000EA 51 EUR
EHERC17608000
Retinsäure
Retinsäure
Formel: C₂₀H₂₈O₂
Molecular Weight: 300,44 g/mol
MDL: MFCD00001551
CAS-Nummer: 302-79-4
EINECS: 206-129-0