Retinsäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
554720-500EA
179
EUR
554720-500
Retinsäure, Millipore®
Retinsäure
Formel:
C₂₀H₂₈O₂ Molecular Weight: 300,44 g/mol |
MDL:
MFCD00001551 CAS-Nummer: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |