Tetrahydropyran-4-essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-1005-5GEA 107 EUR
COBBAM-1005-5G COBBAM-1005-1G
Tetrahydropyran-4-essigsäure
Tetrahydropyran-4-essigsäure
Formel: C₇H₁₂O₃
MDL: MFCD01631204
CAS-Nummer: 85064-61-5