N(α)-Cbz-D-histidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L09005.03EA 183 EUR
L09005.03 L09005.MD
N(α)-Cbz-D-histidin ≥98%
N(α)-Cbz-D-histidin
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₄
Schmelzpunkt: 161…163 °C
MDL: MFCD00067702
CAS-Nummer: 67424-93-5