Pentyltrichlorsilan (Isomerengemisch)

Lieferant: CHEMPUR

CHMPSILS12932.EA 0 EUR
CHMPSILS12932.
Pentyltrichlorsilan (Isomerengemisch)
Pentyltrichlorsilan (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₁Cl₃Si
MDL: MFCD00000487
CAS-Nummer: 107-72-2
EINECS: 203-515-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR