2-(2-Thienyliden)-4'-phenoxyacetophenon
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENACB791.50EA
0
EUR
MENACB791.50
2-(2-Thienyliden)-4'-phenoxyacetophenon
2-(2-Thienyliden)-4'-phenoxyacetophenon
Formel:
C₁₉H₁₄O₂S |
MDL:
MFCD00170623 CAS-Nummer: 333772-32-0 |