2-(2-Thienyliden)-3',4'-dimethoxyacetophenon
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENACB789.25EA
0
EUR
MENACB789.25
MENACB789.100
2-(2-Thienyliden)-3',4'-dimethoxyacetophenon
2-(2-Thienyliden)-3',4'-dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃S |
MDL:
MFCD00170620 CAS-Nummer: 198639-89-3 |