Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALG8645-25GEA 189 EUR
SIALG8645-25G SIALG8645-10G SIALG8645-5G SIALG8645-1KG SIALG8645-100G SIALG8645-50G
Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat
Formel: C₆H₁₀O₇·1H₂O
Molecular Weight: 234,14 g/mol (216,14 anhy)
MDL: MFCD00151051
CAS-Nummer: 207300-70-7
EINECS: 239-065-7