D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Lieferant: Serva
SERA22900.02EA 0 EUR
SERA22900.02 SERA22900.03 SERA22900.04
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,12 g/mol
MDL: MFCD00135622
CAS-Nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3