2-Piperidinonicotinonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT4X-0709.500EA
0
EUR
BIOT4X-0709.500
BIOT4X-0709.10
BIOT4X-0709.1
BIOT4X-0709.5
2-Piperidinonicotinonitril
2-Piperidinonicotinonitril
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ |
MDL:
MFCD04113613 CAS-Nummer: 34595-23-8 |