Zinn(IV)phthalocyanindichlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39606.06EA 247 EUR
39606.06 39606.03
Zinn(IV)phthalocyanindichlorid
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Formel: C₃₂H₁₆Cl₂N₈Sn
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054210
CAS-Nummer: 18253-54-8
UN: 3146
ADR: 6.1,III