[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0746-1GEA
93.4
EUR
COBBOT-0746-1G
COBBOT-0746-25G
COBBOT-0746-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd Molecular Weight: 731,70 g/mol |
MDL:
MFCD00015757 CAS-Nummer: 72287-26-4 EINECS: 460-040-3 |