3-Boronobenzolsulfonamidpinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2403-1GEA
259
EUR
COBBPN-2403-1G
COBBPN-2403-5G
3-Boronobenzolsulfonamidpinakolester
3-Boronobenzolsulfonamidpinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₄S |
MDL:
MFCD07781217 CAS-Nummer: 486422-08-6 |