4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8149-1GEA
73.1
EUR
COBBPN-8149-1G
COBBPN-8149-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₄H₂₆BNO₂ Molecular Weight: 371,29 g/mol |
MDL:
MFCD13195770 CAS-Nummer: 267221-88-5 |