2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22445.22EA 1086 EUR
B22445.22 B22445.14 B22445.06
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenon ≥99%
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenon
Formel: C₁₇H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Dichte: 1,18
MDL: MFCD00080561
CAS-Nummer: 2035-72-5
EINECS: 218-000-6