N-Phenylurethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L05027.14EA
53.2
EUR
L05027.14
L05027.22
N-Phenylurethan ≥98%
N-Phenylurethan
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 Siedepunkt: 237 °C Schmelzpunkt: 49…51 °C Dichte: 1,106 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026806 CAS-Nummer: 101-99-5 EINECS: 202-995-9 |