N-Bromacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALB2377-50GEA 340 EUR
SIALB2377-50G
N-Bromacetamid, Sigma-Aldrich®
N-Bromacetamid
Formel: C₂H₄BrNO
MDL: MFCD00037097
CAS-Nummer: 79-15-2
EINECS: 201-181-0
UN: 3261
ADR: 8,III