Methylacetopyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL699675-25GEA 154 EUR
SIAL699675-25G SIAL699675-5G
Methylacetopyruvat, Sigma-Aldrich®
Methylacetopyruvat
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
MDL: MFCD00043638
CAS-Nummer: 20577-61-1
EINECS: 243-891-3