Ethylacetopyruvat
Lieferant: Molekula
MOLE19827000-25GEA 165 EUR
MOLE19827000-25G
Ethylacetopyruvat
Ethylacetopyruvat
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,15
MDL: MFCD00009124
CAS-Nummer: 615-79-2
EINECS: 210-447-5