Ethylacetopyruvat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A13808.14EA 169 EUR
A13808.14 A13808.06 A13808.22
Ethylacetopyruvat ≥98%
Ethylacetopyruvat
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,15 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 16…18 °C
Dichte: 1,126
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00009124
CAS-Nummer: 615-79-2
EINECS: 210-447-5