Ethylacetopyruvat 98%
ACRO214010050EA
50.8
EUR
ACRO214010050
Ethylacetopyruvat 98%
Ethylacetopyruvat
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molecular Weight: 158,15 g/mol Siedepunkt: 101…103 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 16…18 °C Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009124 CAS-Nummer: 615-79-2 EINECS: 210-447-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |