(+)-Menthylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL378712-25MLEA
199
EUR
SIAL378712-25ML
SIAL378712-5ML
(+)-Menthylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
(+)-Menthylchlorformiat
Formel:
C₁₁H₁₉ClO₂ |
MDL:
MFCD00134483 CAS-Nummer: 7635-54-3 UN: 3277 ADR: 6.1,II |