(-)-Menthylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL245305-25GEA
116
EUR
SIAL245305-25G
SIAL245305-100G
(-)-Menthylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthylchlorformiat
Formel:
C₁₁H₁₉ClO₂ Molecular Weight: 218,73 |
MDL:
MFCD00009694 CAS-Nummer: 14602-86-9 UN: 3277 ADR: 6.1,II |