N-(5-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
|
Gefahr
|
H34088.06EA
185.12
EUR
H34088.06
H34088.03
N-(5-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
N-(5-Brom-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel:
C₆H₆BrN₃S Molecular Weight: 232,10 g/mol Schmelzpunkt: 236…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15525454 CAS-Nummer: 31430-38-3 |