1,4-Dicyan-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD77206-5GEA 59.4 EUR
SIALD77206-5G
1,4-Dicyan-2-buten, Sigma-Aldrich®
1,4-Dicyano-2-butene
Formel: C₆H₆N₂
Molecular Weight: 106,1252 g/mol
MDL: MFCD00001964
CAS-Nummer: 1119-85-3
EINECS: 214-287-7