4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPBTB10056.250EA 0 EUR
CHMPBTB10056.250 MAYBBTB10056DA
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,1600 g/mol
MDL: MFCD00100636
CAS-Nummer: 2476-29-1