5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12098.POREA 0 EUR
CHMPFL12098.POR
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenon
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenon
Formel: C₉H₈BrNO₄
CAS-Nummer: 90725-67-0