4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-1011-5GEA
646
EUR
COBBAM-1011-5G
COBBAM-1011-1G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran Hydrochlorid
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₆ClNO |
MDL:
MFCD03411927 CAS-Nummer: 389621-77-6 |