4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAM-1001-5GEA 1070 EUR
COBBAM-1001-5G COBBAM-1001-1G
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Formel: C₇H₁₅NO
MDL: MFCD02179433
CAS-Nummer: 65412-03-5