5-Methylnicotinamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Warning
L18970.03 L18970.06
L18970.03EA 74.9 EUR
L18970.03 L18970.06
5-Methylnicotinamid ≥97%
5-Methylnicotinamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD05664041
CAS-Nummer: 70-57-5
EINECS: 000-000-0