5-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
Synonyme: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
OS-7531-5G OS-7531-25G OS-7531-100G
COBBOS-7531-5GEA 25.1 EUR
COBBOS-7531-5G COBBOS-7531-25G COBBOS-7531-100G
5-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
5-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molecular Weight: 256,0200 g/mol
MDL: MFCD04039242
CAS-Nummer: 886762-08-9