3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL512869-5GEA 92.8 EUR
SIAL512869-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,97
MDL: MFCD02093661
CAS-Nummer: 121124-97-8