3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2301-1GEA 20.7 EUR
COBBBB-2301-1G COBBBB-2301-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,97
MDL: MFCD02093661
CAS-Nummer: 121124-97-8