Propisochlor, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
34056-50MG-REA 145 EUR
34056-50MG-R
Propisochlor, Supelco®
Propisochlor
Formel: C₁₅H₂₂ClNO₂
MDL: MFCD01632345
CAS-Nummer: 86763-47-5