Cyclopentadienylzirkoniumtrichlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
20617.06EA 299 EUR
20617.06
Cyclopentadienylzirkoniumtrichlorid ≥98%
Cyclopentadienylzirkoniumtrichlorid
Formel: C₅H₅Cl₃Zr
Molecular Weight: 262,676 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015756
CAS-Nummer: 34767-44-7
UN: 3261
ADR: 8,II