Cyclopentadienyltitantrichlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
77134.03EA
72.7
EUR
77134.03
77134.06
Cyclopentadienyltitantrichlorid
Cyclopentadienyltitantrichlorid
Formel:
C₅H₅Cl₃Ti Molecular Weight: 214,28 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003724 CAS-Nummer: 1270-98-0 UN: 3261 ADR: 8,II |