4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD01249.1EA 0 EUR
MAYBJFD01249.1 CHMPJFD01249.250
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
4'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
MDL: MFCD00061143
CAS-Nummer: 51788-80-8