N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB01877.50EA
0
EUR
MAYBBTB01877.50
MAYBBTB01877.1
MAYBBTB01877.10
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00052886 CAS-Nummer: 40832-82-4 |