3,5,6-Trichlorsalicylsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP341EA 237 EUR
PROOBP341
3,5,6-Trichlorsalicylsäure
3,5,6-Trichlorsalicylsäure
Formel: C₇H₃Cl₃O₃
Molecular Weight: 241,46 g/mol
MDL: MFCD00075245
CAS-Nummer: 40932-60-3
EINECS: 255-144-9