Pentafluorphenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalinsulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT1Y-0265.500EA
0
EUR
BIOT1Y-0265.500
BIOT1Y-0265.1
BIOT1Y-0265.10
BIOT1Y-0265.5
Pentafluorphenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalinsulfonat
Pentafluorphenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalinsulfonat
Formel:
C₁₈H₁₂F₅NO₃S |
MDL:
MFCD06659540 CAS-Nummer: 663175-92-6 |