Pentafluorphenyl-4-cyanbenzolsulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT1Y-0268.10EA
0
EUR
BIOT1Y-0268.10
BIOT1Y-0268.1
BIOT1Y-0268.500
BIOT1Y-0268.5
Pentafluorphenyl-4-cyanbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-cyanbenzolsulfonat
Formel:
C₁₃H₄F₅NO₃S |
MDL:
MFCD06659542 CAS-Nummer: 885949-56-4 |