Pentafluorphenyl-2-chlorbenzolsulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT1Y-0267.500EA
0
EUR
BIOT1Y-0267.500
BIOT1Y-0267.10
BIOT1Y-0267.1
BIOT1Y-0267.5
Pentafluorphenyl-2-chlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2-chlorbenzolsulfonat
Formel:
C₁₂H₄ClF₅O₃S |
MDL:
MFCD06659541 CAS-Nummer: 885949-55-3 |