Das E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit bietet eine schnelle und einfache Methode zur Isolierung von genomischer DNA aus Umweltproben mit einem hohen Huminsäuregehalt in einem 96-Well-Format. Die Umweltproben werden für eine schnelle und eingehende Homogenisierung in ein Bead-Beating-Röhrchen gegeben. Nach der Lyse werden Proteine und unlösliche Partikel entfernt. Die Bindungsbedingungen werden dann angepasst und Mag-Bind® Partikel werden hinzugefügt, um die DNA zu binden. Nach zwei schnellen Waschschritten zum Entfernen von Spuren von Kontaminanten wird die reine DNA mit Elutionspuffer oder Wasser eluiert. Die aufgereinigte DNA kann in den meisten Folgeanwendungen wie PCR, Southern Blotting und SNP-Analysen eingesetzt werden.
- Schnelle Isolierung von qualitativ hochwertiger, gebrauchsfertiger, genomischer DNA
- Strukturell hochgradig intakte und Huminstoff-freie DNA
- Einfache und effiziente Isolierung von DNA aus Erdmikroben
- Protokoll kann leicht an automatisierte Arbeitsstationen angepasst werden
The Mag-Bind® Environmental DNA 96 Kit allows rapid and reliable isolation of high-quality DNA from soil and water samples. The Mag-Bind® Environmental DNA 96 Kit can isolate microbial DNA from yeast, fungi, and gram-positive or negative bacteria. Up to 96 one hundred mg soil samples can be processed in 120 minutes using automated liquid handlers or magnetic processors. Omega Bio-tek’s unique cHTR Reagent effectively removes humic acid and other PCR inhibitors allowing for purified DNA to be suitable for PCR, 16S sequencing, Whole Genome Sequencing, and Next-Generation Sequencing. There are no organic extractions, which reduces plastic waste and hands-on time to allow multiple samples to be processed in parallel.