VWR® Overalls, SMS
Lieferant: VWR
VWR®
113-8225EA 188 EUR
113-8225 113-8588 113-8230 113-8228 113-8229 113-8226 113-8227
VWR® Overalls, SMS
Einweg-Kleidung
Diese strapazierfähigen, antistatischen Overalls bestehen aus atmungsaktivem, weichem SMS, einem Spinnvlies mit einzigartiger, dreilagiger Struktur, die eine hohe Zugfestigkeit und Robustheit sowie eine Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel bietet.
  • Kapuze mit Gummizug
  • Reißverschluss mit Patte
  • Elastische Bündchen an Handgelenk, Knöcheln und Taille, Daumenschlaufe
  • Versäuberte Nähte (vernäht)
  • Fusselarm
Die Overalls können in medizinischen, industriellen, elektronischen, pharmazeutischen sowie Laboranwendungen eingesetzt werden. Geeignet für den Einsatz in kritischen Umgebungen (IEST-RP-CC003.3 – Stufe I) und Reinräume der ISO-Klassen 5 und 6.
Gewicht: 60 g/m²
Standards: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Typ 5), EN 13982-1+A1 (Typ 6), EN 1073-2; Kat. III